Przejdź do zawartości
Merck

119150

Adenosine A2A Rec.Antagon. II, SCH-58261

Synonim(y):

2-(furan-2-yl)-7-phenethyl-7H-pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-5-amine, SCH58261, SCH 58261

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C18H15N7O
Numer CAS:
NACRES:
NA.51
eCl@ss:
32160701
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


form

(Off-white solid)

Quality Segment

solubility

soluble (100 mM in DMSO)

storage temp.

2-8°C

General description

A highly potent and selective antagonist of adenosine A2A receptor (Ki = 600 pM). Does not affect the activity of other adenosine receptors in any significant manner (Ki = 287 nM; 5.0 µM, and > 10 µM for A1, A2B, and A3 receptors, respectively). Displays neuroprotective effects in cerebral ischaemia in rats, and shown to counteract Parkinsonian-like muscle rigidity in rats.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów