Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Peptyd trimetylo-histonowy H3 (Lys9), koniugat biotyny, Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes.
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, protein detection: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Application
Histony to podstawowe białka jądrowe, które są odpowiedzialne za strukturę nukleosomów włókien chromosomalnych u eukariontów.
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peptyd trimetylo-histonowy H3 (Lys9), koniugat biotyny
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?