Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 383,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Amiloryd, chlorowodorek, An inhibitor of angiogenesis.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 406
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
off-white to yellow
solubility
water: 2.5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
Clc1nc(c(nc1N)N)C(=O)N\C(=N\[H])\N.Cl
InChI
1S/C6H8ClN7O.ClH/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H
InChI key
ACHKKGDWZVCSNH-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
capillary morphogenesis
Preparation Note
Other Notes
Swiercz, R., et al. 1999. Oncol. Rep.6, 523.
Moran, A., et al. 1995. Am. J. Physiol. 268, C350.
Alliegro, M.C., et al. 1993. J. Exp. Zool. 267, 245.
Sugiyama, S., et al. 1988. J. Biol. Chem.263, 8215.
Yoshida, K., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.154, 101.
Sariban-Sotorabay, S., and Benos, D.J. 1986. Am. J. Physiol.250, C175.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description An inhibitor of angiogenesis. | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form solid | form solid | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility water: 2.5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?