Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Mol wt:
Mw 38 kDa (cdk6), Mw 59 kDa (cyclin D3)
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
mol wt
Mw 38 kDa (cdk6), Mw 59 kDa (cyclin D3)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... CDK6(1021)
General description
N-końcowa, znakowana His6, pełnej długości ludzka cdk6 skompleksowana z N-końcową, znakowaną GST, pełnej długości ludzką cykliną D3
Źródło produktu: ekspresja w komórkach Sf21
Application
Research Category
Metabolism
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Obesity
Metabolic Disorders
Biochem/physiol Actions
Protein Target: CDK6/cyclinD3
Target Sub-Family: CMGC
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg jako katalog # 14-519M - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności.
Physical form
Glutathione-agarose
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of histone H1
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?