Merck
14-604M-D
Kinaza PI3 (p110δ/p85α)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥75%
Quality Segment
specific activity
500 pmol/min-μg
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
Gene Information
human ... PIK3CD(5293)
General description
146 kDa (p110δ), 84 kDa (p85α)
Kompleks N-końcowego GST rekombinowanego ludzkiego p110δ o pełnej długości i rekombinowanego ludzkiego p85α o pełnej długości, koeksprymowany w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem
Physical form
25 mM Tris, pH 8,0, 69 mM NaCl, 1,35 mM KCl, 0,03% Tween-20, 3 mM DTT i 50% glicerol.
Preparation Note
Stabilność > 6 miesięcy w temperaturze -80°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Kinase assay: A 25 μl kinase reaction is conducted in a buffer containing 40 mM Tris-HCl (pH 7.5), 20 mM MgCl2, 100 uM ATP, 200 μM PI:PS substrate and p110δ/p85α for 17 minutes at 30°C. ATP reduction is detected using ADP-Glo Kinase Assay Platform
Other Notes
ROZMIAR: 1044 aminokwasy; 119479 Da
PODZIAŁ: Heterodimer podjednostki p110 (katalitycznej) i podjednostki p85 (regulatorowej). Współdziała z ERAS (przez podobieństwo).
SPECYFICZNOŚĆ TISSUE: Ekspresja głównie w leukocytach.
PTM: Autofosforylacja na Ser-1039 powoduje prawie całkowitą inaktywację aktywności kinazy lipidowej.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: O00329 ## Należy do rodziny kinaz PI3/PI4 & Zawiera 1 domenę PI3K/PI4K.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)