Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
42kDa
N-końcowe rekombinowane ludzkie reszty Tie2 znakowane 6His, 771-koniec.
Substytucja Y897S jest mutacją typu gain-of-function związaną z dziedzicznymi wadami żylnymi (Calvert et al., (1999), Hum. Mol. Genet. 8, 1279-1289).
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-764M przy zamawianiu rozmiaru 250 μg.
Dostępny również w rozmiarze 10 μg (nr kat. 14-764) i luzem (nr kat. 14-764-K).
Physical form
50mM Tris/HCl pH8.5, 300mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.03% Brij 35, 270mM sacharoza, 1mM benzamidyna, 0.2mM PMSF, 0.1% 2-merkaptoetanol. Roztwór zamrożony.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -70°C. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem korka. Szybko rozmrozić fiolkę pod zimną wodą i natychmiast umieścić w lodzie. Pobrać niewykorzystany materiał do schłodzonych probówek mikrowirówkowych i natychmiast zamrozić fiolki w ciekłym azocie przed ponownym przechowywaniem w temperaturze -70°C.
Analysis Note
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?