Merck
14-814
Enzym sprzęgający UbcH8, 100 µg
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
mol wt
Mw 18 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
UbcH8 jest enzymem sprzęgającym ubikwitynę (E2) klasy I o strukturze bardzo podobnej do UbcH7. UbcH8 jest głównym genem docelowym interferonu alfa i gamma, a ostatnie badania wykazały, że UbcH8 jest enzymem E2 dla ubikwitynopodobnego białka ISG15. Badania te sugerują nakładanie się szlaków koniugacji ISG15 i ubikwityny i mają ważne implikacje dla zrozumienia regulacji i funkcji ISG15 w odpowiedzi IFN alfa/beta. Typowe stężenie enzymu wspomagające koniugację in vitro wynosi od 100nM do 1μM w zależności od warunków.
wyrażony w E. coli
Application
UbcH8 jest enzymem sprzęgającym ubikwitynę (E2) klasy I o strukturze bardzo podobnej do UbcH7. UbcH8 jest głównym genem docelowym interferonu alfa i gamma.
Physical form
Format: Oczyszczony przy użyciu chromatografii chelatowej Ni2+ z Ni2+ w stężeniu ograniczającym.
Preparation Note
W przypadku przechowywania długoterminowego przechowywać w temperaturze -80°C.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)