Przejdź do zawartości
1.51237
Knurled nuts for HPLC Columns
with long bushing and PVDF cones for 6 port valves (Rheodyne)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
SB.52
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nakrętki radełkowane z długą tuleją i stożkami PVDF do zaworów 6-portowych (Rheodyne),
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Segment
storage temp.
no temp limit
General description
Opakowanie zawiera: 2 nakrętki radełkowane; 6 podwójnych stożków PVDF.
Analysis Note
visual control: passes test
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)