Merck
16-263
Przeciwciało anty-Myc Tag, klon 9E10, koniugat Alexa Fluor™ 555
clone 9E10, Upstate®, from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 555
Clone:
9E10, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
ALEXA FLUOR™ 555
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYC(4609)
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 408-437 regionu suwaka leucynowego ludzkiego Myc (AEEQKLISEEDLLRKRREQLKHKLEQLRNS).
Application
Wykrywaj znacznik Myc za pomocą tego przeciwciała anty-Myc Tag, klon 9E10, koniugat Alexa Fluor 555 zatwierdzony do stosowania w WB i IC.
Research Category
Epitope Tags & General Use
Research Sub Category
Epitope Tags
Biochem/physiol Actions
Myc i rekombinowane białka zawierające znacznik epitopu Myc.
Physical form
Protein G Purified
Preparation Note
1 rok w temperaturze 4°C od daty wysyłki. Nie przechowywać rozcieńczonego materiału. Nie zamrażać.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunocytochemistry on HeLa cells expressing myc-tagged protein.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)