Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106231
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
sterile; γ-irradiated
form
plate
feature
2D bar code, ready-to-use
packaging
pkg of (20/200 Plates per box)
D
55 mm
pH
(7.3 (in H2O))
application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Tryptic Soy Agar - ICR plus płytka kontaktowa jest przeznaczona do oznaczania całkowitej liczby drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych na suchych, odkażonych powierzchniach i personelu w pomieszczeniach czystych i izolatorach. Jest to złożone podłoże do hodowli i izolacji szerokiej gamy bakterii, drożdży i pleśni. Formuła pożywki Soybean Casein-Digest zawiera kombinację kazeiny i peptonów sojowych dostarczających azotu organicznego, w szczególności aminokwasów i peptydów o dłuższych łańcuchach. Pożywka jest uzupełniona lecytyną, polisorbatem 80 (Tween®) i pirogronianem w celu inaktywacji potencjalnych pozostałości środków dezynfekujących na suchych powierzchniach. Dodatkowo, model płytkowy (plus lub "+") jest dostarczany z zamykaną pokrywą dla bezpiecznego transportu próbek bez ryzyka zgubienia pokrywy. W przypadku inkubacji beztlenowej pokrywę należy ustawić w pozycji odpowietrzającej.
Application
Tryptic Soy Agar (TSA, Soybean Casein Digest Agar) to złożone podłoże do hodowli i izolacji szerokiej gamy bakterii, drożdży i pleśni. Pożywka ta znajduje zastosowanie w monitorowaniu środowiska poprzez określanie całkowitej liczby drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych na suchych, odkażonych powierzchniach i personelu w izolatorach i pomieszczeniach czystych.
Packaging
1665520020-CN: 20 płytek w pudełku
1665520200-CN: 200 płytek w pudełku
1665520200-CN: 200 płytek w pudełku
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tryptic Soy Agar
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?