Merck
17-299
Zestaw do immunoblottingu anty-Cdc42
This Anti-Cdc42 Immunoblotting Kit detects Cdc42 when performing western blots.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Species reactivity:
human
Technique(s):
western blot: suitable
Application:
WB
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
antibody product type
primary antibodies
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... CDC42(998)
General description
Anty-cdc42 to mysia monoklonalna IgG1, która rozpoznaje cdc42 od ludzi, myszy, szczurów i psów
Application
Zestaw do immunoblottingu Anti-Cdc42 wykrywa Cdc42 podczas wykonywania western blot.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
MAP Kinases
Packaging
Pojemność zestawu: 10 immunoblotów na zestaw
Physical form
Szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie analizy
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki.
Uwaga: Katalog # 12-349, Goat Anti-Mouse IgG, koniugat HRP jest wrażliwy na światło, należy postępować odpowiednio.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from HL-60 cells.
Other Notes
Anti-cdc42, (mouse monoclonal IgG1), Catalog # 05-542
Immunoblot Blocking Reagent (Cat.# 20-200)
Goat Anti-Mouse IgG, HRP conjugate (Cat.# 12-349)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)