Merck
176901
Inhibitor proteazy czynnika śmiertelnego wąglika, In-2-LF
The Anthrax Lethal Factor Protease Inhibitor, In-2-LF controls the biological activity of Anthrax Lethal Factor Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
Inhibitor proteazy wąglika LF, inhibitor proteazy Bacillus anthracis LF, In-2-LF
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C81H150N42O17
Masa cząsteczkowa:
1984.33
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 1 mg/mL, 5% acetic acid: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalna dla komórek N-acetylowana, C-hydroksamatowa pochodna 14-merowego peptydu zaprojektowanego z matrycy MEK-2, która działa jako konkurencyjny inhibitor metaloproteazy czynnika śmiertelnego wąglika (LF) (Ki = 1 nM). Hamuje również rozszczepienie MEK-3. Chroni przed cytotoksycznością indukowaną toksyną wąglika w komórkach RAW264.7 i J772.A1.
Przepuszczalna dla komórek pochodna 14-merowego peptydu opartego na matrycy MEK-2, działająca jako kompetycyjny inhibitor metaloproteazy śmiertelnego czynnika wąglika (Ki = 1 nM). Hamuje również rozszczepienie MEK-3. Wykazuje działanie ochronne przed cytotoksycznością indukowaną toksyną wąglika w komórkach RAW264.7 i J772.A1. Zgłaszano, że konkurencyjnie hamuje furynę (Ki = 49 nM.
Biochem/physiol Actions
DoceloweKi: 1 nM przeciwko metaloproteazie czynnika śmiertelnego wąglika (LF)
Główny cel
metaloproteaza LF wąglika
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ac-Gly-Tyr-βAla-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Val-Leu-Arg-NHOH
Peinado, J.R., et al. 2004. Biochem. Biophys. Res. Commun.321, 601.
Tonello, F., et. al. 2002. Nature418, 386.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)