Przejdź do
20-221
Kofaktor NAD
Can be used as a cofactor in reactions with NAD-dependent histone deacetylase enzymes.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
624,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
solid
624,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (histone deacetylase (HDAC))
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... IDH3A(3419)
General description
Description: β-nicotinamide adenine dinucleotide hydrate
FW: 663.4
Use: Can be used as a cofactor in reactions with NAD-dependent histone deacetylase enzymes.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)