Merck
218744
Inhibitor kaspazy-2 I
The Caspase-2 Inhibitor I controls the biological activity of Caspase-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
Z-VD(OMe)VAD(OMe)-FMK
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H46FN5O11
Masa cząsteczkowa:
695.73
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC), ≥95% (TLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (TLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Nieodwracalny inhibitor kaspazy-2 (ICH-1).
Przepuszczalny dla komórek i nieodwracalny inhibitor kaspazy-2 (ICH-1)
Biochem/physiol Actions
Główny cel
kaspaza-2
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Gregoli, P.A., and Bondurant, M.C. 1999. J. Cell Physiol. 178, 133.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Z-Val-Asp(OMe)-Val-Ala-Asp(OMe)-CH₂F*
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)