Merck
219477
Inhibitor Cdk4 II, NSC 625987
The Cdk4 Inhibitor II, NSC 625987, also referenced under CAS 141992-47-4, controls the biological activity of Cdk4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
1,4-dimetoksyakrydyno-9(10H)-tion
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
brown
solubility
ethanol: 2.5 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=[c]1c2c([nH]c3c1cccc3)c(ccc2OC)OC
InChI
1S/C15H13NO2S/c1-17-11-7-8-12(18-2)14-13(11)15(19)9-5-3-4-6-10(9)16-14/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)
InChI key
KFAKESMKRPNZTM-UHFFFAOYSA-N
General description
Silny, odwracalny i kompetycyjny względem substratu inhibitor Cdk4/cykliny D1 (IC50 = 200 nM). Wykazuje ~500-krotnie większą selektywność dla Cdk4/cykliny D1 w stosunku do Cdc2/cykliny A (Cdk1/cyklina A), Cdk2/cykliny A i Cdk2/cykliny E (IC50 >100 µM).
Związek tioakrydonowy, który działa jako odwracalny i silny substratowo kompetycyjny inhibitor Cdk4/cykliny D1 (IC50 = 200 nM). Wykazuje ~500-krotnie większą selektywność w stosunku do Cdk4/cykliny D1 niż Cdc2/cykliny A (Cdk1/cyklina A), Cdk2/cykliny A i Cdk2/cykliny E (IC50 >100 µM).
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 200 nM przeciwko CDK4/D1
Główny cel
CDK4/D1
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Kubo, A., et al. 1999. Clin. Cancer Res.5, 4279.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)