Przejdź do
236002
Anty-COX2, C-końcowe królicze pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-Cyclooxygenase-2, Anty-PPGHS-2, Anty-Prostaglandin H Synthase-2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
bovine, human, mouse, sheep, rat
Application:
—
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
bovine, human, mouse, sheep, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1-10 µg/mL, chemiluminescence)
ELISA (1:10,000-1:100,000))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTGS2(5743)
General description
Oczyszczone immunologicznie królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko COX2 o masie ~72 kDa.
Rozpoznaje COX2. Nie reaguje krzyżowo z COX1.
To anty-COX2, C-Terminal Rabbit pAb jest zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, ELISA do wykrywania COX2, C-Terminal.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający 17-aminokwasowej sekwencji w pobliżu C-końca ludzkiego COX2
Application
Immunoblotting (1-10 µg/ml, chemiluminescencja)
ELISA (1:10 000-1:100 000)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Other Notes
Hla, T., i Neilson, K. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89, 7384.
Nie reaguje krzyżowo z COX1. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować optymalne rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4502491HPA001335SAB5700721
description
liquid, Calbiochem®
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
Gene Information
human ... PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS2(5743)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)