Merck
345758
Anty-gangliozyd GM₁, Asialo Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA (1:500)
TLC Immunoblotting (1:100, colorimetric))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anty-Gangliozyd GM₁, Asialo, króliczy poliklonalny, rozpoznaje gangliozyd GM₁ asialo.
Królicze przeciwciało poliklonalne dostarczane jako nierozcieńczona surowica. Rozpoznaje gangliozyd GM1 asialo.
Rozpoznaje gangliozyd GM1 asialo.
Immunogen
oczyszczony asialo-gangliozyd GM₁ z mózgu bydła
Application
ELISA (1:500)
Immunoblotting TLC (1:100, kolorymetryczny)
Other Notes
Nie reaguje krzyżowo z innymi epitopami węglowodanowymi. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować optymalne rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)