Merck
370698
GW7647
≥98% (HPLC), PPARα agonist , solid
Synonim(y):
GW647, kwas 2-(4-(2-(1-cykloheksanobutylo-3-cykloheksylureido)etylo)fenyloetio)-2-metylopropionowy, agonista PPAR IV, agonista PPARα II, agonista PPARβ/δ I, agonista PPARγ III
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H46N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GW7647, A cell-permeable urea-substituted thioisobutyric acid compound that acts as a potent and selective PPARα.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
ethanol: 12 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(C(C)(C)C(=O)O)c1ccc(cc1)CCN(CCCCC3CCCCC3)C(=O)NC2CCCCC2
InChI
1S/C29H46N2O3S/c1-29(2,27(32)33)35-26-18-16-24(17-19-26)20-22-31(28(34)30-25-14-7-4-8-15-25)21-10-9-13-23-11-5-3-6-12-23/h16-19,23,25H,3-15,20-22H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,33)
InChI key
PKNYXWMTHFMHKD-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek podstawionego mocznikiem kwasu tioizomasłowego (ureido-TiBA), który działa jako silny i selektywny agonista PPARα (PPARα, γ i δ - EC50 = 6 nM, 1,1 µM i 6,2 µM dla ludzi; 1 nM, 1,3 µM i 2,9 µM dla myszy, odpowiednio). Wykazuje również działanie obniżające poziom lipidów in vivo u szczurów.
Przepuszczalny dla komórek, podstawiony mocznikiem związek kwasu tioizomasłowego (ureido-TiBA), który działa jako silny i selektywny agonista receptora α aktywowanego proliferatorami peroksysomów (PPARα) (EC50 = 6 nM dla ludzkiego PPARα, 1.1 µM dla ludzkiego PPARγ i 6,2 µM dla ludzkiego PPARδ; 1 nM dla mysiego PPARα, 1,3 µM dla mysiego PPARγ i 2,9 µM dla mysiego PPARδ). Wykazano również, że obniża poziom lipidów u szczurów.
Biochem/physiol Actions
EC50 = 6 nM, 1,1 µM i 6,2 µM odpowiednio dla ludzkich PPARα, γ i δ; EC50 = 1 nM, 1,3 µM i 2,9 µM odpowiednio dla mysich PPARα, γ i δ.
Główny cel
PPARα
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Muoio, D.M., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 26089.
Brown, P.J., et al. 2001. Bioorg. Med. Chem. Lett.11, 1225.
Oliver, W.R. Jr., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 5306.
Poirier, H., et al. 2001. Biochem. J.355, 481.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GW7647
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)