Merck
371209
Dkk-2, mysi, rekombinowany
Dkk-2, Mouse, Recombinant, consists of amino acids 26-259 and expressed in S. frugiperda 21 cells with a C-terminal His•Tag sequence.
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Form:
solid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in insect cells (S. frugiperda)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in insect cells (S. frugiperda)
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Dkk-2, Mouse, Recombinant, składa się z aminokwasów 26-259 i ulega ekspresji w komórkach S. frugiperda 21 z C-końcową sekwencją His-Tag.
Rekombinowane, mysie białko Dickkopf related protein 2 (Dkk-2) składające się z aminokwasów 26-259 i wyrażane w komórkach S. frugiperda 21 z C-końcową sekwencją His-Tag. Białka Dkk ulegają ekspresji w tkankach mezenchymalnych i kontrolują transformacje nabłonkowe.
Biochem/physiol Actions
Test hamowania: Hamuje indukowaną przez WNT-3a produkcję fosfatazy alkalicznej w mysich komórkach osteoblastycznych MC3T3-E1 w obecności BMP-2.
Konkurencyjny test wiązania:
Hamuje 50% wiązanie biotynylowanego rhDkk-1 (200 ng/ml) z unieruchomionym rmKremen (4 µg/ml) w stężeniu 5-15 µg/ml.
Physical form
Liofilizowany z 0,2 µm przefiltrowanego PBS, BSA.
Preparation Note
Odtworzyć do 100 µg/ml w sterylnym PBS zawierającym co najmniej 0,1% albuminy surowicy ludzkiej lub bydlęcej.
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C) do krótkotrwałego przechowywania lub podzielić i zamrozić (-20°C) do długotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C lub do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Morvan, F. et al. 2006. J. Bone Miner. Res.21, 934.
Mukhopadhyay, M. et al. 2006. Development133, 2149.
Niehrs, C. 2006. Oncogene25, 7469.
Li, X. et al. 2005. Nat. Genet.37, 945.
Bullock, C.M. et al. 2004. Mol. Pharmacol.65, 582.
Mao, B. and C. Niehrs 2003. Gene302, 179.
Brott, B. and S.Y. Sokol 2002. Mol. Cell. Biol.22, 6100.
Li, L. et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 5977.
Mao, B. et al. 2002. Nature417, 664.
Mao, B. et al. 2001. Nature411, 321.
Wu, W. et al. 2000. Current Biol.10,1611.
Monaghan, A.P. et al. 1999. Mech. Dev.87, 45.
Krupnik, V.E. et al. 1999. Gene238, 301.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)