Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 981,00 zł |
10 mg | Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 16 840,00 zł |
Przewidywany termin wysyłki28 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 85 020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
981,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026Szczegóły
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c2c(cc1c3nc(ncc3)Nc4ccc(cc4)C(=O)N5CCC(CC5)N6CCCC6)cccc2
InChI
1S/C28H29N5OS/c34-27(33-17-12-23(13-18-33)32-15-3-4-16-32)20-7-9-22(10-8-20)30-28-29-14-11-24(31-28)26-19-21-5-1-2-6-25(21)35-26/h1-2,5-11,14,19,23H,3-4,12-13,15-18H2,(H,29,30,31)
InChI key
BWZJBXAPRCVCKQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
IKK
Packaging
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description The IKK Inhibitor VII, also referenced under CAS 873225-46-8, controls the biological activity of IKK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications. | description InSolution, ≥95% | description The STAT3 Inhibitor VII, also referenced under CAS 1041438-68-9, controls the biological activity of STAT3. | description - |
| form solid | form liquid | form solid | form liquid |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IKK Inhibitor VII
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?