Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160701
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Merck USA index - 14, 4992
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowany ludzki interferon γ ulegający ekspresji w E. coli. Wielofunkcyjne białko składające się ze 144 aminokwasów. Wykazuje właściwości przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe. Reguluje rozwój specyficznych odpowiedzi immunologicznych. Ekspresja i oczyszczanie z E. coli.
Biochem/physiol Actions
ED₅₀ = 0,5-3,0 ng/ml mierzone hamowaniem (cytostazą) ludzkich komórek WiDr.
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
Sterylnie filtrowany (0,22 µm) w 40 mM Tris-HCl, pH 7,4, bez nośnika.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C). Nie przechowywać w szklanych fiolkach bez dodatku białka nośnikowego. Następnie rozcieńczyć w pożywce o niskiej zawartości endotoksyn lub buforze zawierającym FBS lub BSA.
Other Notes
Kohji, K., et al. 1994. J. Int. J. Cancer 58, 380.
Kolb, J.P., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 9811.
Müller, U., et al. 1994. Science264, 1918.
Zahedi, K., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 9669.
Shuai, K., et al. 1993. Science261, 1744.
Wilson, K.C., and Finbloom, D.S. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 11964.
Meager, A. 1987. Lymphokines and Interferons, A Practical Approach (Clemens, M.J., et al., eds.) p. 129, IRL Press, Oxford.
Kolb, J.P., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 9811.
Müller, U., et al. 1994. Science264, 1918.
Zahedi, K., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 9669.
Shuai, K., et al. 1993. Science261, 1744.
Wilson, K.C., and Finbloom, D.S. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 11964.
Meager, A. 1987. Lymphokines and Interferons, A Practical Approach (Clemens, M.J., et al., eds.) p. 129, IRL Press, Oxford.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?