Merck
454586
Inhibitor NMDAR2C/2D, DQP-1105
The NMDAR2C/2D Inhibitor, DQP-1105 controls the biological activity of NMDAR2C/2D. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonim(y):
Antagonista NMDA IV, DQP-1105
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H24BrN3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
558.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, pale yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O)CCC(N1N=C(C2=C(C3=CC=CC=C3)C4=C(NC2=O)C=CC(C)=C4)CC1C5=CC=C(Br)C=C5)=O
General description
Dihydrochinilono-pirazolinowy antagonista NMDA, który jest selektywny dla receptorów NMDA składających się z rekombinowanych podjednostek GluN1/GluN2C (IC50 = 5,4 µM) i GluN1/GluN2D (2,2 µM) w stosunku do GluN1/GluN2B (206 µM) i GluN1/ClucN2A (niewykrywalny) w oocytach Xenopus. Podobną selektywność obserwuje się w testach HEK patch-clamp z wartościami IC50 dla GluN2C i GluN2D, które są co najmniej 50-krotnie niższe niż dla rekombinowanych receptorów zawierających GluN2A, GluN2B, GluA1 lub GluK2. Hamuje NMDA poprzez blokowanie zmiany konformacyjnej niezbędnej do otwarcia kanału i jest niekompetycyjny z koagonistami, glutaminianem i glicyną.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Acker, T., et al. 2011. Mol. Pharmacol.80, 782.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)