Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H45N7O3
Masa cząsteczkowa:
515.69
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Inhibitor metylotransferazy lizyny białkowej, UNC0321,
assay
>98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light tan
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek analog chinazoliny, który silnie i selektywnie hamuje PKMT G9a (IC50 = 6 nM i 9 nM w dwóch testach biochemicznych odpowiednio dla CLOT i ECSD orazKi = 63 pM, co jest około 250-krotnie silniejsze niż blisko spokrewniony analog, BIX01294 (Cat. No. 382190)). Hamuje GLP ze zmniejszoną siłą (15 nM) i jest nieaktywny (IC50 >40 µM) wobec innych białkowych metylotransferaz lizyny i argininy, takich jak SET7/9 (aH3K4 PKMT), SET8/PreSET7 (aH4K20 PKMT) i PRMT3, a także JMJD2E (>1000-krotna selektywność) w testach enzymatycznych ECSD. Hamuje również akumulację H3K9me2 (IC50 = 11 000 nM) w komórkach MDA-MB-231, w porównaniu do BIX01294 (IC50 = 500 nM).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Przepuszczalny dla komórek analog chinazoliny, który silnie i selektywnie hamuje PKMT G9a z IC50równym 6 µM i 9 µM w dwóch testach biochemicznych (odpowiednio CLOT i ECSD) orazKi Morrisona wynoszącym 63 pM, co jest około 250 razy silniejsze w porównaniu z podobnym analogiem BIX01294 (nr kat. 382190). Hamował również GLP ze zmniejszoną siłą (15 µM w teście enzymatycznym ECSD). Stwierdzono, że jest nieaktywny (IC50>40 µM) wobec innych białkowych metylotransferaz lizyny i argininy, takich jak SET7/9 (aH3K4 PKMT), SET8/PreSET7 (aH4K20 PKMT) i PRMT3 w testach ECSD, a także JMJD2E z >1000-krotną selektywnością.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Liu, F., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 5844.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?