Merck
482740
Inhibitor interakcji nNOS - PSD-95, ZL006
The nNOS - PSD-95 Interaction Inhibitor, ZL006 controls the biological activity of nNOS. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
Kwas 5-(3,5-dichloro-2-hydroksybenzyloamino)-2-hydroksybenzoesowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11Cl2NO4
Masa cząsteczkowa:
328.15
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1c(c(cc(c1)Cl)CNc2cc(c(cc2)C(=O)O)O)O
InChI
1S/C14H11Cl2NO4/c15-8-3-7(13(19)11(16)4-8)6-17-9-1-2-10(14(20)21)12(18)5-9/h1-5,17-19H,6H2,(H,20,21)
InChI key
RTEYSQSXRFVKTJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek i bariery krew-mózg związek kwasu aminosalicylowego, który selektywnie zakłóca interakcję nNOS i PSD-95 po aktywacji NMDAR zarówno w pierwotnych hodowlach neuronów korowych myszy (0,8- i 2,8-krotny wzrost w stosunku do poziomu podstawowego z lub bez 30-minutowego wstępnego traktowania 10 uM ZL006 przed 30-minutową stymulacją Glu-Gly) in vitro oraz u myszy poddanych okluzji tętnicy środkowej mózgu (0. 4- i 1,9-krotny wzrost w stosunku do poziomu podstawowego z lub bez wstępnego traktowania 15 min przed MACO; 1,5 mg/kg i vivo) bez wpływu na aktywność nNOS lub nie-nNOS.4- i 1,9-krotny wzrost w stosunku do poziomu podstawowego z lub bez wstępnego leczenia inhibitorem 15 minut przed MACO; 1,5 mg/kg i.v.) in vivo bez wpływu na aktywność nNOS lub nie-nNOS-pośredniczone NMDAR EPSC (pobudzające prądy postsynaptyczne) w hipokampie szczura. Jego skuteczność terapeutyczną w ograniczaniu uszkodzeń tkanki mózgowej spowodowanych niedokrwieniem wykazano zarówno u myszy, jak i szczurów, gdy zastosowano go 1 godzinę po reperfuzji krwi po MACO (odpowiednio 60% i 50% zmniejszenie zawału; 1,5 mg/kg i.v.).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Zhou, L., et al. 2010. Nature Med.16, 1439.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)