Merck
5.04841
Kwas 5,7-dichlorokynureninowy, sól sodowa
Synonim(y):
Sól sodowa kwasu 5,7-dichloro-4-hydroksychinolino-2-karboksylowego, DCKA
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H4Cl2NNaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
79 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
water: 10 mM, 1 M NaOH: 100 mM
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].Clc1c2c(nc(cc2O)C(=O)[O-])cc(c1)Cl
InChI
1S/C10H5Cl2NO3.Na/c11-4-1-5(12)9-6(2-4)13-7(10(15)16)3-8(9)14;/h1-3H,(H,13,14)(H,15,16);/q;+1/p-1
InChI key
VPRPMJHKWHCUFW-UHFFFAOYSA-M
General description
Bardzo silny, rozpuszczalny w wodzie antagonista kompleksu receptorów NMDA działający w niewrażliwym na strychninę miejscu wiązania glicyny (Ki = 79 nM vs. [3H]-glicyna).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Receptory NMDA
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Baron, B., et al. 1991. Eur. J. Pharmacol.206, 149.
Baron, B., et al. 1990. Mol. Pharmacol.38, 554.
Mugnaini, M., et al. 1998. J. Recept. Signal Transduct. Res.18, 91.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)