Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H39N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
449.63
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
0.32 μM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
cream
solubility
1 M HCl: 100 mM, DMSO: 20 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
N3([C@H](CN([C@@H](C3)C)CC=C)C)[C@@H](c2cc(ccc2)OC)c1ccc(cc1)C(=O)N(CC)CC
InChI
1S/C28H39N3O2/c1-7-17-30-19-22(5)31(20-21(30)4)27(25-11-10-12-26(18-25)33-6)23-13-15-24(16-14-23)28(32)29(8-2)9-3/h7,10-16,18,21-22,27H,1,8-9,17,19-20H2,2-6H3/t21-,22+,27-/m1/s1
InChI key
KQWVAUSXZDRQPZ-UMTXDNHDSA-N
General description
Bardzo silny i selektywny agonista receptora opioidowego δ (IC50 = 0,32 µM). Wykazano, że wywołuje zależną od dawki i czasu antynocycepcję po podaniu i.c.v., i.th. i i.p. u myszy. Szeroko stosowany w badaniach nad depresją i urazami zapalnymi. Donoszono również, że działa na heteromeryczne receptory u-d.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Receptor opioidowy Dela
Receptor opioidowy Dela
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Pradhan, A., et al., 2013. Mol Pain.9, 8.
Saitoh, A., et al., 2012. Curr. Neuropharmacol.10, 231.
Metcalf. M. et al. 2012. ACS Chem. Neurosci.3, 505.
Bilsky, J., et al. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther.273, 359.
Saitoh, A., et al., 2012. Curr. Neuropharmacol.10, 231.
Metcalf. M. et al. 2012. ACS Chem. Neurosci.3, 505.
Bilsky, J., et al. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther.273, 359.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SNC80
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?