Przejdź do
5.08318
Inhibitor SHIP2 II, CPDA
Synonim(y):
SHIP2 Inhibitor II, CPDA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
624,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H15ClF2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.80
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
624,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek na bazie acetamidu aminopirydyny, działający jako inhibitor 5′-fosfatazy inozytolu 2 (SHIP2) zawierającej domenę SH2, który może przezwyciężyć insulinooporność w adipocytach 3T3-L1. Zwiększa stymulowaną insuliną fosforylację Akt (Thr308) w adipocytach 3T3-L1 poddanych działaniu TNFa (~10 µM) oraz w pierwotnie hodowanych neuronach z kory mózgowej szczura. Poprawia tolerancję glukozy u myszy db/db (~300 mg/kg m.c.) bez wpływu na poziom glukozy na czczo. Zmniejsza również poziom ekspresji glukozo-6-fosfatazy i karboksykazy fosfoenolopirogronianowej.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
SHIP2
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ichihara, Y., et al, 2013. Eur. J. Med. Chem.62, 649.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)