Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Numer WE:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
42010105
Specific activity:
≥100 U/mg, ≥300 units/mL
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
specific activity
≥100 U/mg, ≥300 units/mL
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Natywna fosfataza alkaliczna z ludzkiego łożyska. Homodimeryczny enzym hydrolizujący estry fosforanowe pierwszo- i drugorzędowych alkoholi, amin i fenoli. Przydatna w hydrolizie 5′-końcowych fosforanów DNA i RNA. Miejsce aktywne zawiera reaktywną serynę.
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 10 mM Tris-HCl, 1 mM MgCl₂, 0,1 mM ZnCl₂, 50% glicerolu, pH 7,6.
Preparation Note
Przygotowany z tkanek osób, u których certyfikowane testy wykazały ujemny wynik na obecność HBsAg oraz przeciwciał przeciwko HIV i HCV.
Other Notes
Fishman, W.H., et al. 1973. Anal. Biochem.51, 368.
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która hydrolizuje 1,0 μmol pNPPna minutę w temperaturze 37°C, pH 10,15.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?