Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C105H182N35O22S
Masa cząsteczkowa:
2318.85
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
water: 2 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalna dla komórek, odwracalna, substratowo kompetycyjna, mirystoilowana forma inhibitora pseudosubstratowego inhibitora izozymu kinazy białkowej Cθ (Cat. No. 539634).
Przepuszczalny dla komórek peptyd sekwencji pseudosubstratowej mirystoilowanej kinazy białkowej Cq (nr kat. 539634). Przydatny do badań funkcji PKCθ w nienaruszonych komórkach. Sprzedawane na podstawie zawartości peptydu.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
kinaza białkowa Cθ
kinaza białkowa Cθ
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Myr-Leu-His-Gln-Arg-Arg-Gly-Ala-Ile-Lys-Gln-Ala-Lys-Val-His-His-Val-Lys-Cys-NH₂
Osada, S., et al. 1992. Mol. Cell Biol.12, 3930.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?