Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, bovine, human, mouse
Application:
—
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
rat, bovine, human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1 µg/mL))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAB2A(5862)
General description
Królicze przeciwciało poliklonalne o powinowactwie immunologicznym. Rozpoznaje wszystkie formy Ras typu dzikiego i zmutowane białko Ras G12V.
Rozpoznaje wszystkie formy Ras typu dzikiego, w tym zmutowane białko Ras G12V.
To królicze pAb anty-Ras (31-43) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu do wykrywania Ras (31-43).
Immunogen
syntetyczny peptyd [EYDPTIEDSYRKQ(C)] odpowiadający aminokwasom 31-43 w pętli wiążącej efektor (L2) ludzkiego H-, K- i N-Ras, sprzężony z KLH
Application
Immunoblotting (1 µg/mL)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Tkanka mózgowa szczura
Tkanka mózgowa szczura
Other Notes
Hardie, G. i Hanks, S. 1995. w The Protein Kinase Facts Book, Protein-Serine Kinases s. 418,Academic Press, San Diego, CA.
Sawada, M., et al. 1989. Nucleic Acid Res.17, 8867.
Sawada, M., et al. 1989. Nucleic Acid Res.17, 8867.
Poprzez immmunoblotting, to poliklonalne przeciwciało anty-Pan-Ras silnie reaguje z rekombinowanym białkiem fuzyjnym Ras, jak również z rekombinowaną S-transferazą glutationową (GST) ludzkiego Ras i [G12V]GST ludzkiego Ras. Nie reaguje krzyżowo z członkami rodzin Rho lub Rab małych białek G związanych z Ras. Brak specyficznej reaktywności jest wykrywany przez immunoblotting ze szczurzymi, mysimi lub ludzkimi liniami komórkowymi lub ekstraktami tkankowymi. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?