Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H28N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
584.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]21c3c4[n](c7c(c4c8c(c3c9c2cccc9)[c]([nH][c]8=O)=O)cccc7)[C@@H]5O[C@]1([C@@H]([C@@H](C5)N(C)C(=O)c6ccccc6)OC)C
InChI
1S/C35H28N4O5/c1-35-31(43-3)23(37(2)34(42)18-11-5-4-6-12-18)17-24(44-35)38-21-15-9-7-13-19(21)25-27-28(33(41)36-32(27)40)26-20-14-8-10-16-22(20)39(35)30(26)29(25)38/h4-16,23-24,31H,17H2,1-3H3,(H,36,40,41)/t23-,24-,31-,35+/m1/s1
InChI key
MQCCJEYZKWZQHU-MPRCCEKMSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek ESCs (Embryonic Stem Cells) induktor EMT (Epithelial-Mesenchymal Transition), który według doniesień prymalizuje / uwrażliwia ludzkie i mysie kultury ESC na znacznie bardziej ulepszone / wydajne różnicowanie w komórki progenitorowe wielu linii, w tym Activin A- (Cat. Nr kat. 114700) indukowała ostateczne różnicowanie endodermy (60% różnicowania z mysich ESC R1 z 5 ng/ml aktywiny A i 200 nM Spd), ATRA- (Nr kat. Nr kat. 554720) indukował różnicowanie progenitorów neuronalnych, a BMP-4- (Nr kat. 203642) indukował różnicowanie mezodermy, w suboptymalnych stężeniach bodźców określających linię i często w warunkach bez surowicy, podczas gdy sama sensytyzacja Spd nie indukowała żadnego różnicowania ESC. Wykazano, że Spd oddziałuje z NME2/DNPK B/PUF i zapobiega lokalizacji jądrowej NME2 i transkrypcji c-myc w hodowlach mysich R1 ESC (46% i 85% spadek mRNA c-myc w ciągu 24 godzin, odpowiednio, przy 200 nM i 500 nM Spd), co odpowiada, przynajmniej częściowo, za jego aktywność indukującą EMT. Chociaż strukturalny analog inhibitorów kinaz o szerokim spektrum działania, Staurosporine (nr kat. 569396 i 569397) i UCN-01 (nr kat. Nr kat. 539644), Spd wykazuje znaczącą aktywność hamującą kinazę tylko w podwyższonych stężeniach, ale nie w stężeniach ≤500 nM zwykle stosowanych w indukcji EMT.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po odtworzeniu roztwór należy wyjąć i zamrozić (-70°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -70°C.
Other Notes
Zhu, S., et al. 2009. Cell Stem Cell4, 416.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stauprimid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?