Merck
616374
TRAIL, ludzki, rekombinowany, E. coli
Synonim(y):
Apo2L, ludzki, rekombinowany, E. coli, ligand indukujący apoptozę związany z TNF, ludzki, rekombinowany, E. coli, Apo2L, ludzki, rekombinowany, E . coli, ligand indukujący apoptozę związany z TNF, ludzki, rekombinowany, E . coli
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin (EU/μg TRAIL)
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Rekombinowany ludzki TRAIL (aminokwasy 114-281) wyrażany w E. coli. Ligand dla receptorów TRAIL DR4 i DR5. Wykazuje silne działanie przeciwnowotworowe przeciwko wybranym celom i indukuje apoptozę w wielu transformowanych liniach komórkowych, ale nie w normalnych tkankach.
Biochem/physiol Actions
Wywołuje apoptozę w komórkach U937 w stężeniu 1 μg/ml w ciągu 5 godzin.
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 500 mM NaCl, 10 mM Na₂HPO₄, 2,7 mM KCl, 2 mM KH₂PO₄, 0,1 mM DTT, ≤10% glicerolu.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić
(-70°C).
Other Notes
Lin, Y., et al. 2000. Mol. Cell. Biol.20, 6638.
Mitsaides, N., et al. 2000. Cancer Res.60, 4122.
Griffith, T.S., et al. 1999. J. Exp. Med.189, 1343.
Mariani, S.M., et al. 1997. J. Cell Biol.137, 221.
Pan, G., et al. 1997. Science276, 111.
Pan, G., et al. 1997. Science277, 815.
Sheridan, J.P., et al. 1997. Science277, 818.
Pitti, R.M., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 12687.
Wiley, S.R., et al. 1995. Immunity3, 673.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)