Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.23
eCl@ss:
42029053
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócspecies reactivity
all
technique(s)
western blot: suitable
detection method
chemiluminescent
Application
Do stosowania na immunoblotach.
Packaging
Pojemność zestawu: 50 miniblotów żelowych na 2500 cm2 membrany
Analysis Note
The reagents in this kit have been matched to optimize the range and sensitivity of detection using various antibodies in Western blot assays
Other Notes
Goat Anti-Mouse IgG, HRP conjugate Visualizer Detection Reagent B Visualizer Detection Reagent A
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Visualizer Western Blot Detection Kit, mysz
Co się dzieje?
WGK 3
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?