Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Numer WE:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
≥10 units/mL, ≥20 units/mg protein
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
specific activity
≥10 units/mL, ≥20 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
foreign activity
β-N-acetylglucosaminidase, α-fucosidase, α- and β-galactosidase, α-mannosidase, proteases, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Natywna β1,2-ksylozydaza z gatunków Xanthomonas. Katalizuje hydrolizę terminalnej ksylozy β1,2 związanej z β-mannozą N-związanych oligosacharydów. Enzym wymaga usunięcia α1,3-mannozy. Enzym wymaga 5 mM chlorku wapnia w buforze reakcyjnym dla pełnej aktywności.
Uwaga: 1 mU = 1 milijednostka.
Physical form
W 25 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7,5.
Preparation Note
Po pierwszym użyciu przechowywać w lodówce (4°C).
Other Notes
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która uwolni 1 nmol metylobelliferonu z 4-metylobelliferylo-7-β-D-ksylozydu na minutę w temperaturze 37°C, pH 5,0.
Reese, A.J. i Doening, T.L. 2003. Mol. Microbiol.50, 1401.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?