Merck
70171-M
DNA pIE1-neo - Novagen
Novagen′s pIE1-neo plasmid is designed for the establishment of stably-transformed insect cells.
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106612
eCl@ss:
32039090
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−20°C
General description
Plazmid pIE1-neo jest przeznaczony do tworzenia stabilnie transfekowanych komórek owadzich. Przy współtransfekcji z wektorem pIE1 zawierającym obcy gen pod kontrolą promotora ie1 bakulowirusa, stabilne linie komórkowe, które konstytutywnie wyrażają niskie poziomy genu docelowego mogą być selekcjonowane w obecności antybiotyku G418 (1). Gen neo jest wyrażany z "niewzmocnionego" promotora ie1 w pIE1-neo.
Other Notes
1. Jarvis, D.L., Weinkauf, C. i Guarino, L.A. (1996) Prot. Exp. Pur. 8, 191-203.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)