Merck
71228-M
pSTBlue-1 AccepTor Vector Giga Kit - Novagen
Featuring super-efficient competent cells for increased transformation efficiency
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106610
eCl@ss:
32035490
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
−70°C
General description
Zestawy pSTBlue-1 AccepTor Vector Giga i pSTBlue-1 Perfectly Blunt® Giga Cloning Kits zawierają kompetentne komórki NovaBlue GigaSingles dla zwiększenia wydajności transformacji. Zestawy wektorów AccepTor są przeznaczone do klonowania produktów PCR generowanych przy użyciu termostabilnych polimeraz DNA, które pozostawiają pojedyncze zwisy nukleotydowe 3′-dA. Wektor umożliwia bezpośrednią ligację dzięki pojedynczym nawisom 3′-dU, które annealują z przedłużeniami 3′-dA na produktach PCR. Reszty dU są przekształcane w reszty dT in vivo.
Zestawy do klonowania Perfectly Blunt są przeznaczone do klonowania DNA generowanego przez PCR przy użyciu dowolnego typu polimerazy DNA. Pozwala to na wykorzystanie enzymów korekcyjnych o wysokiej wierności do amplifikacji, zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo generowania mutacji w sekwencji docelowej.
Features and Benefits
  • Brak enzymów restrykcyjnych lub specjalnych starterów
  • Bezpośrednia ligacja produktu PCR z wektorem
  • Kompatybilny z polimerazami, które pozostawiają pojedyncze nawisy 3´-dA
  • Niebieski/biały screening z wektorami pSTBlue-1 lub pETBlue-1
  • Prosty protokół zajmuje zaledwie 40 minut od produktu PCR do posiewu transformantów
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Perfectly Blunt is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Ten produkt jest objęty amerykańskim patentem 5,856,144 należącym do EMD Chemicals Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych.
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)