Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 241,00 zł |
Informacje o tej pozycji
241,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
form
liquid
packaging
pkg of 50 mL
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
Application
Odczynnik blokujący
Przeciwciało pierwotne lub odczynnik kontroli negatywnej
Biotynylowane przeciwciało drugorzędowe
Koniugat streptawidyna-enzym
Chromogen
Kontrbarwnik
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać tego odczynnika w połączeniu z innymi odczynnikami do wykrywania IHC Select. Pełna lista odczynników jest dostępna na stronie www.chemicon.com.
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description 50 mL IHC Select Streptavidin-HRP, prediluted for IHC(P). | description from goat, biotin conjugate |
| technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| manufacturer/tradename IHC Select | manufacturer/tradename Chemicon®, IHC Select | manufacturer/tradename IHC Select, Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon®, IHC Select |
| packaging pkg of 50 mL | packaging pkg of 4 mL | packaging pkg of 50 mL | packaging - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?