Przejdź do
79147BC
Zestaw okablowania GDS PPMX Power/USB
BioControl Systems, for use with GDS PPMX Microsoft Surface Laptop
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121521
NACRES:
NC.81
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PPMX Microsoft Surface Laptop
storage temp.
room temp
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79112BC79113BC79114BC
description
BioControl Systems, for use with GDS PPMX Microsoft Surface Laptop
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
description
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®, UK adaptor, for use with GDS PickPen® PIPETMAX, UK adaptor
compatibility
for use with GDS PPMX Microsoft Surface Laptop
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, UK adaptor
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79114
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)