Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(OH)CH(OH)C6H4-4-(NO2)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.19
EC Index Number:
218-624-9
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
pH
4-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
95-99 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO5/c11-5-8(12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8-9,11-13H,5H2
InChI key
IUZVZBIQZKBWCC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?