Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H25NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
491.53
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](Cc4ccc(cc4)C(=O)c5ccccc5)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C31H25NO5/c33-29(21-8-2-1-3-9-21)22-16-14-20(15-17-22)18-28(30(34)35)32-31(36)37-19-27-25-12-6-4-10-23(25)24-11-5-7-13-26(24)27/h1-17,27-28H,18-19H2,(H,32,36)(H,34,35)/t28-/m0/s1
InChI key
SYOBJKCXNRQOGA-NDEPHWFRSA-N
General description
Fmoc-p-Bz-Phe-OH-OH jest użytecznym narzędziem do przygotowania fotoaktywowalnych sond powinowactwa opartych na peptydach [1]. Podczas fotolizy przy 366 nm, benzoilofenyloalanina (Bpa) generuje birodnik, który preferuje wstawianie do wiązań C-H, szczególnie tych z łańcuchów bocznych Leu, Val i Met. Pochodna może być wprowadzona przy użyciu standardowej metody sprzęgania, takiej jak PyBOP i jest stabilna w warunkach stosowanych w przedłużaniu łańcucha peptydowego. W celu odszczepienia peptydu zawierającego Bpa od żywicy należy unikać stosowania tioli i silanów, ponieważ zaobserwowano odpowiednio tworzenie ditioketalu i redukcję.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] K . T. O′Neil, et al. (1989) J. Biol. Chem., 264.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] K . T. O′Neil, et al. (1989) J. Biol. Chem., 264.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -31.0 - -27.0 °
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -31.0 - -27.0 °
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?