Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352401
eCl@ss:
32060113
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
storage temp.
room temp
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?