Merck
9Q040Z
Antyamfetamina (10 mg) KC
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Technique(s):
ELISA: suitable
Application:
ELISA
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
purified antibody
Quality Segment
clone
monoclonal
species reactivity
mouse, all
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG1
General description
Amfetamina jest silnie uzależniającym stymulantem ośrodkowego układu nerwowego, który jest często nadużywany w celach rekreacyjnych lub zwiększających wydajność. Amfetamina jest zwykle jednym z narkotyków badanych w podstawowym teście narkotykowym i jest wykrywalna w próbkach moczu
Application
Sugerowane pary przeciwciał MABX4071-1KC i MABX4072-1KC
Preparation Note
2-8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania, zamrozić w temperaturze -20°C.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Antyamfetamina (10 mg) KC
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)