Merck
PXC030C50
Pellicon® XL Cassette with Ultracel® Membrane
filtration area 50 cm², NMWCO 30 kDa
Synonim(y):
Pellicon XL Ultrafiltration Module Ultracel 30 kDa 0.005 m2, Pellicon® XL Cassette with Ultracel® Membrane
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104903
eCl@ss:
32035490
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pellicon® XL Cassette Media: Ultracel® 30 kDa, Chemistry: Composite Regenerated Cellulose (CRC) Screen Type: C Device Size: 50 cm²
Quality Segment
material
composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene , polypropylene screen
product line
Pellicon®
feature
holdup volume 3.2 mL
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable, tangential flow filtration (TFF): suitable
L
18.8 cm (7.4 in.)
W
3 cm (1.2 in.)
filtration area
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
gravimetric extractables
≤7.5 mg/device
matrix
Ultracel®
pore size
30 kDa NMWCO
pH
2 –12
shipped in
ambient
General description
Device Configuration: Cassette
Filter Code: PLCTK
Filter Type: Ultrafiltration
Features and Benefits
Type C screen (coarse screen)
Packaging
Wet, preserved
Analysis Note
Gravimetric Extractables: after a water flush
Other Notes
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
WGK
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)