Merck
Urządzenia do filtracji z przepływem stycznym
Nasze produkty do filtracji z przepływem stycznym (TFF) zapewniają wszechstronne rozwiązania zarówno dla jednorazowych, jak i wielorazowych zastosowań farmaceutycznych i biofarmaceutycznych. Zaprojektowane z myślą o usprawnieniu procesów, urządzenia te maksymalizują wydajność i odzysk produktu, zwiększając efektywność przy jednoczesnej minimalizacji złożoności operacyjnej.
Kapsułki i kasety Pellicon® mogą być używane do różnych zastosowań i oferują opcje dla każdego wyzwania związanego z ultrafiltracją i diafiltracją.
Jednoprzebiegowy system TFF Pellicon® to wygodny sposób na zmniejszenie objętości w celu wyeliminowania wąskich gardeł w zbiorniku, zmniejszenie rozmiaru kolejnych etapów, zagęszczenie z dodaniem buforu w linii do odsalania i ułatwienie uzyskania wysokich stężeń końcowych przy wysokim odzysku produktu.
SINGLE-PASS TFF Z PELLICON® CAPSULES AND CASSETTES 
Single-pass TFF z naszymi kapsułami i kasetami Pellicon® usprawnia przetwarzanie poprzez koncentrację strumieni procesowych bez recyrkulacji tradycyjnego TFF. Jest to prosty sposób na zwiększenie wydajności, stężenia i odzysku produktu przy jednoczesnej poprawie śladu. Ta wszechstronna aplikacja umożliwia również ciągłe i zintensyfikowane przetwarzanie, w którym redukcja objętości w linii jest połączona z innymi etapami procesu.
Nasze jednorazowe kapsułki Pellicon® mogą być gotowe do ultrafiltracji i diafiltracji mAbs i ADC w ciągu kilku minut.
Pellicon® Capsules
Pellicon® Capsules z membraną Ultracel® łączą usprawnioną ultrafiltrację i diafiltrację z łatwością użycia i elastycznością procesu. Ta innowacyjna jednorazowa kapsuła TFF zapewnia doskonały transfer masy, strumień i optymalny odzysk w unikalnym urządzeniu typu plug-and-play, bez uchwytu, które jest sterylizowane promieniami gamma i gotowe do przetworzenia w ciągu kilku minut.
Kasety Pellicon® 3 zapewniają wysoką wydajność białek o stałej czystości i jakości dla różnych produktów leczniczych.
Pellicon® 3 kasety
Pellicon® 3 kasety zapewniają wysoką wydajność białka i stałą wydajność, oferując jednocześnie szeroką kompatybilność chemiczną. Są one dostępne z membranami Ultracel® i Biomax® dla różnych potrzeb przetwarzania, w tym mAbs, osocza, insuliny, peptydów i szczepionek. Aby sprostać wyzwaniom związanym z filtracją o wysokiej lepkości, nasze kasety Pellicon® 3 z ekranem D są łatwe w użyciu, umożliwiają szybsze przetwarzanie i są zoptymalizowane pod kątem osiągania wyższych stężeń białka.
Zapoznaj się z możliwościami kaset Pellicon® 3 w tym przewodniku wydajności. 
Pellicon® 2 kasety
Kasety Pellicon® 2 są idealne do ultrafiltracji i diafiltracji leków biologicznych, w tym zatężania, odsalania i wymiany buforowej polisacharydów, zawiesin wirusów i roztworów białek. Nasze membrany Ultracel® i Biomax® oferują wydajną ultrafiltrację, podczas gdy membrana Durapore® najlepiej nadaje się do mikrofiltracji.
Kasety XL 50 Pellicon®
Kasety XL 50 Pellicon®. Kasety XL 50 łączą nasze membrany ultrafiltracyjne i mikrofiltracyjne z liniową skalowalnością do opracowywania procesów lub przetwarzania małych ilości.
Moduły mikrofiltracyjne Prostak™
Moduły mikrofiltracyjne Prostak™ charakteryzują się solidną konstrukcją, niezawodną wydajnością i możliwością pracy z parą wodną, dzięki czemu nadają się do klarowania, zbierania komórek i perfuzji wielozadaniowej. Niska objętość zatrzymania i otwarta konstrukcja kanału umożliwiają wysoki odzysk produktu i łagodną ścieżkę przepływu do przetwarzania materiałów wrażliwych na ścinanie.
Wsparcie w zakresie kwalifikacji, oceny ryzyka i optymalizacji procesów
Uzupełniając nasze portfolio produktów, Program Emprove® zapewnia trzy rodzaje dokumentacji wspierającej różne etapy rozwoju i produkcji, takie jak kwalifikacja, ocena ryzyka i optymalizacja procesu. Dokumentacja konsoliduje kompleksowe dane testowe specyficzne dla produktu, deklaracje jakości i informacje regulacyjne w łatwo dostępnym formacie, aby uprościć potrzeby w zakresie zgodności.
Produkty
Wyświetlanie 1-20 z 237
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 237
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Powiązane artykuły
Powiązane zasoby
Strona 1 z 4