Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
16
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DNAJC5(80331)
General description
Białka cysteinowe są białkami związanymi z błoną, związanymi głównie z zakończeniami nerwowymi i pęcherzykami synaptycznymi w mózgu, gdzie odgrywają ważną rolę w funkcji presynaptycznej i mogą być zaangażowane w zależne od wapnia uwalnianie neuroprzekaźników na zakończeniach nerwowych. CSP posiadają ciąg aminokwasów wysoce wzbogaconych w reszty cysteinowe, które są potranslacyjnie palmitoilowane. CSP mogą funkcjonować jako homodimery.
Immunogen
Rekombinowane białko szczurzego łańcucha cysteinowego z usuniętym łańcuchem cysteinowym.
Application
Immunohistochemia na tkankach utrwalonych w formalinie: 1:1 000. (Immunocytochemia na komórkach PC-12: 1:1 000. (Zalecany nr kat. AB1576P).Immunoblotting: 1:5,000. CSP powinny być rozdzielane na 12-15% żelach SDS-PAGE w warunkach NON-REDUCING. CSP zazwyczaj migrują jako gatunki 33-35 kDa w próbkach kręgowców (mogą być również widoczne dimery). Jeśli trzeba wykonać SDS-PAGE w warunkach redukujących, konieczne jest alkilowanie CSP, aby zapobiec rozmazaniu. Aby zapewnić prawidłową identyfikację CSP, próbki można deacylować przez traktowanie 1M obojętną hydroksyloaminą lub 0,1M KOH w metanolu, co powoduje przesunięcie elektroforetyczne pasma CSP o 6-7 kDa. Deacylacja zwykle powoduje pewną utratę reaktywności na western blotach, więc należy załadować wystarczającą ilość białka. Alternatywnie, ponieważ wszystkie CSP wydają się być kwaśne (przybliżone pI 4,6-4,8), elektroforeza żelowa 2-D może być przydatna do rozróżnienia niektórych CSP. Wreszcie, niektóre zabiegi na próbkach mogą powodować częściową deacylację CSP, powodując rozmazanie immunoreaktywności poniżej masy monomeru acylowanego tłuszczem. Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciwko białku łańcucha cysteinowego zostało zatwierdzone do stosowania w WB, IC, IH do wykrywania białka łańcucha cysteinowego.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Synapse & Synaptic Biology
Synapse & Synaptic Biology
Biochem/physiol Actions
Białko łańcuchowe cysteiny. Przeciwciało rozpoznaje głównie izoformę alfa CSP z pewnym rozpoznaniem izoform beta. Można wykryć niewielką reaktywność z izoformami gamma.
Physical form
Płynna surowica królicza niezawierająca konserwantów
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
KONTROLA POZYTYWNA: próbki mózgu
KONTROLA POZYTYWNA: próbki mózgu
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?