Merck
AB16951
Przeciwciało anty-STAT1-α
Chemicon®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STAT1(6772)
Immunogen
Przeciwciało poliklonalne podniesione przeciwko peptydowi odpowiadającemu aminokwasom 712-750 ludzkiego STAT1alfa (Schindler et al. 1992). Odpowiednie sekwencje myszy różnią się od sekwencji peptydu immunogennego o cztery aminokwasy.
Application
Przeciwciało anty-STAT1-α (królicze przeciwciało poliklonalne) wykrywa STAT1-α, znany również jako Transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 1, którego działanie wykazano w IP i WB.
Western blot: 1:1000-1:2000
Immunoprecypitacja: 2 do 4 μg
Lizat całych komórek z komórek HeLa, Jurkat lub A431 może być użyty jako kontrola pozytywna dla Western Blot i można wykryć pasmo 91 kDa. Brak reakcji na STAT1beta o masie 84 kDa.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Biochem/physiol Actions
STAT (signal transducers and activators of transcripition) to rodzina cytoplazmatycznych utajonych czynników transkrypcyjnych, które są aktywowane w celu regulacji ekspresji genów w odpowiedzi na dużą liczbę zewnątrzkomórkowych polipeptydów sygnałowych, w tym cytokin, interferonów i czynników wzrostu. Po fosforylacji przez kinazy tyrozynowe JAK, STAT wchodzą do jądra, aby regulować transkrypcję wielu różnych genów. Spośród siedmiu STAT (Stat1, Stat2, Stat3, Stat4, Stat5, Stat5beta i Stat6), Stat1, Stat3, Stat5alpha i Stat5beta mają szeroki profil aktywacji (Leonard et al. 1998; Schindler et al. 1995). STAT1 jest aktywowany przez wiele różnych ligandów, w tym rodzinę IFN (IFN-alfa, IFN-beta, IFN-gamma i IL-10), rodzinę gp130 (IL-6, IL-11, LIF, CNTF i G-CSF) oraz receptorowe kinazy tyrozynowe (EGF, PDGF, CSF-1) (Darnell 1997). STAT1 ma dwie formy, 91 kDa STAT1alfa i 84 kDa STAT1beta, które są kodowane przez ten sam gen z wariantem splicingu (Schindler i in. 1992).
Physical form
Format: Oczyszczony
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS zawierający 0,02% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)