Przejdź do
AB1847
Przeciwciało przeciwko receptorowi chemokinowemu C-X-C 4, pętla zewnątrzkomórkowa
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
CD184, CXCR4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki26 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
17
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CXCR4(7852)
Immunogen
Epitop: pętla zewnątrzkomórkowa
Peptyd pętli zewnątrzkomórkowej ludzkiego CXCR4 (Berson i wsp. 1996; Leotscher i wsp. 1994).
Application
Przeciwciało anty-C-X-C Chemokine Receptor 4, pętla zewnątrzkomórkowa wykrywa poziom C-X-C Chemokine Receptor 4 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Western blot: 1:500 - 1000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Cytokines & Cytokine Receptors
Biochem/physiol Actions
Niektóre receptory sprzężone z białkiem G, w tym CCR5, CXCR4, CCR3, CCR2b i CCR8 z rodziny receptorów chemokinowych oraz cztery nowe ludzkie cząsteczki GPR15, STRL33, GPR1 i V28 zostały niedawno zidentyfikowane jako coreceptory HIV (Nimitrov 1997). Wśród nich, CXCR4 (fusin, LESTR lub HUMSTR) jest głównym receptorem dla szczepów tropowych komórek T fuzji HIV-1 i wejścia do ludzkich białych krwinek (Feng i wsp. 1996; Berson i wsp. 1996). CXCR4 jest również wymagany do zakażenia podwójnie tropowymi szczepami HIV-1 i pośredniczy w niezależnym od CD-4 zakażeniu HIV-2 (Doranz i wsp. 1996; Endres i wsp. 1996). A-chemokina SDF-1 jest ligandem dla CXCR4 i zapobiega zakażeniu T-tropowym HIV-1 (Bleul i wsp. 1996; Oberlin i wsp. 1996). CXCR4 wiąże się z powierzchniowym kompleksem CD4-gp120 zanim HIV wniknie do komórek docelowych (Lapham et al. 1996). Poziomy informacyjnego RNA CXCR4 korelowały z permisywnością HIV-1 w różnych typach komórek ludzkich (Feng i wsp. 1996). Przeciwciała przeciwko CXCR4 blokują fuzję HIV-1 i HIV-2 oraz infekcję ludzkich komórek docelowych (Feng i wsp. 1996; Endres i wsp. 1996; Brelot i wsp. 1997). Domena amino-końcowa i druga pętla zewnątrzkomórkowa CXCR4 służą jako miejsca wiązania HIV (Brelot i wsp. 1997; Lu i wsp. 1997).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone IgG w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Preparation Note
Może być przechowywany w lodówce w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB1846SAB3501229SAB3501176
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
description
purified immunoglobulin (IgG)
description
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin (IgG)
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... CXCR4(7852)
Gene Information
human ... CXCR4(7852)
Gene Information
human ... CXCR4(7852)
Gene Information
human ... CXCR4(7852)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)