Merck
AB2953
Przeciwciało anty-ATG3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
ATG3 autophagy related 3 homolog (S. cerevisiae), APG3 autophagy 3-like (S. cerevisiae), autophagy-related protein 3, autophagy Apg3p/Aut1p-like, APG3 autophagy 3-like, Protein PC3-96
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATG3(64422)
General description
Uważa się, że ATG3 jest związanym z autofagią enzymem podobnym do białka nośnikowego ubikwityny (E2), który pośredniczy w koniugacji ATG8 i fosfatydyloetanoloaminy (PE). Związek ten jest niezbędny do autofagii, która jest procesem, w którym komórka jest degradowana przez własny proces lizosomalny.
~37 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu ATG3.
Application
Przeciwciało anty-ATG3 wykrywa poziom ATG3 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Małpa, makak rezus, koń, świnia i bydło (99% homologii sekwencji). Mysz (98% homologii sekwencji). Szczur (97% homologii sekwencji).
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HL-60
Evaluated by Western Blot in HL-60 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected ATG3 in 10 µg of HL-60 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)