Przejdź do
AB3091
Przeciwciało przeciw akwaporynie 9
Chemicon®, from chicken
Synonim(y):
AQP9
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, WB
Citations:
3
biological source
chicken
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Aqp9(65054)
General description
Woda jest kluczowym składnikiem wszystkich żywych komórek. Co ciekawe, błony tkanek wykazują wysoki stopień przepuszczalności wody. Czerwone krwinki ssaków, proksymalne kanaliki nerkowe i zstępująca cienka kończyna Henlego są wyjątkowo przepuszczalne dla wody. Woda przenika przez hydrofobowe błony plazmatyczne albo przez zwykłą dyfuzję, albo przez mechanizm ułatwionego transportu, w którym pośredniczy specjalne białko "akwaporyna". W ciągu ostatniej dekady geny dla kilku członków rodziny akwaporyn zostały sklonowane, uległy ekspresji, a ich dystrybucja została zbadana w wielu tkankach. Akwaporyna-0 lub MIP26 (główne białko wewnętrzne 26 kDa) i akwaporyna-1 (oczyszczona z czerwonych krwinek) zwana również CHIP-28 (integralne białko tworzące kanał, 28 kDa; 268 AA; locus genu 7p14) stanowi podstawę rosnącej rodziny akwaporyn. Specyficzna dla soczewki akwaporyna-0 stanowi do 80% całkowitego białka błony soczewki. Wady MIP26 są przyczyną zaćmy autosomalnej dominującej. Mutacja zaćmy Frasera (CAT-FR lub Shriveled) jest indukowanym transpozonem błędem splicingu, który zastępuje długą sekwencję powtórzenia terminalnego na c-końcu MIP. Mutacja zmętnienia soczewki (LOP) jest substytucją AA, która hamuje celowanie MIP do błony komórkowej.
Nowy członek rodziny AQP, Aquaporin-9 (AQP9), został sklonowany z ludzkich leukocytów poprzez klonowanie homologiczne (Ishibashi i wsp. 1997). Jest ona w większości homologiczna z AQP3 i AQP7 (54-48% identyczności). AQP9 (295 AA) ulega ekspresji głównie w leukocytach obwodowych, a w mniejszych ilościach w wątrobie, płucach i śledzionie. AQP9 jest przepuszczalny dla wody i mocznika. W przeciwieństwie do AQP3 i AQP7, nie ułatwia transportu glicerolu. Przewiduje się, że rodzina białek AQP zawiera sześć domen transbłonowych. Przewiduje się, że N i C-końce są cytoplazmatyczne.
Immunogen
Do produkcji przeciwciał wybrano syntetyczny peptyd 18 AA w C-końcowej domenie szczurzej akwaporyny-9 (Ishibashi et al. 1997). Przewiduje się, że domena ta jest cytoplazmatyczna.
Application
Western blot: 1-10 μg/mL przy użyciu ECL
ELISA: 1:100 000 przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego na studzienkę.
Immunohisto/cytochemia: Zalecamy stosowanie przeciwciała oczyszczonego z powinowactwa w stężeniu 2-10 μg/ml w utrwalonych paraformaldehydem skrawkach tkanek. Komórki adherentne mogą być utrwalone 50% metanolem-50% acetonem lub 1% paraformaldehydem.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj akwaporynę 9 za pomocą tego przeciwciała przeciw akwaporynie 9 zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA, IC, IH i WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Akwaporyna 9. Peptyd immunogenny jest unikalny dla akwaporyny 9 bez znaczącej homologii z innymi akwaporynami.
Szczur. Peptyd immunogenny wykazuje 94% zgodności z mysim i 72% zgodności z ludzkim Aquaporin-9. Reaktywność gatunkowa nie została potwierdzona.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS z dodatkiem 0,1% BSA.
Preparation Note
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)