Przejdź do
AB3573
Przeciwciało anty-BCL-XL (pS62)
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Bcl-2-binding component 6, Bcl-XL/Bcl-2-associated death promoter, Bcl-2-like 8 protein, BAD, BBC6, BCL2L8
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
8
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (100% homologous), mouse (100% homologous)
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer62)
Gene Information
human ... BCL2L1(598)
General description
Bcl-xL jest ~28 kDa członkiem rodziny białek Bcl-2 i ważnym regulatorem apoptozy. Bcl-xL tworzy heterodimery z BAX, BAK i Bcl-2, a jego nadekspresja w komórkach nowotworowych nadaje oporność na leki chemioterapeutyczne. Bcl-xL jest fosforylowana w wielu miejscach, w tym w serynie 62, krytycznym miejscu dla odpowiedzi Bcl-xL na leki uszkadzające mikrotubule, takie jak taksol i winblastyna. Fosforylacja seryny 62 (uważana za mediowaną przez sygnalizację Jun N-końcowej kinazy stresu (JNK)) negatywnie reguluje antyapoptotyczną funkcję Bcl-xL i kontroluje wzrost komórek nowotworowych.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wyprodukowana przeciwko chemicznie zsyntetyzowanemu fosfopeptydowi pochodzącemu z regionu ludzkiego Bcl-xL, który zawiera serynę 62. Sekwencja ta jest konserwowana u myszy i szczurów.
Application
Przeciwciało anty-BCL-XL (pS62) wykrywa poziom BCL-XL (pS62) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
W przypadku aplikacji Western blot zalecamy stosowanie przeciwciała w rozcieńczeniu 1:1000.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
BCL2 & Inhibition
Biochem/physiol Actions
Ludzki Bcl-xL. Mysi i szczurzy Bcl-xL (w 100% konserwowany) nie został przetestowany, ale oczekuje się, że zareaguje.
Physical form
Sól fizjologiczna buforowana fosforanami Dulbecco (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,3 (+/- 0,1), 50% glicerol, z 1,0 mg/ml BSA (IgG, bez proteazy) jako nośnikiem. 0,05% azydek sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C. Przed otwarciem zalecamy krótkie odwirowanie w celu osadzenia zawartości fiolki. Następnie podzielić na porcje robocze i przechowywać w temperaturze -20°C. W przypadku wysyłki lub krótkotrwałego przechowywania (do jednego tygodnia) wystarczająca jest temperatura 2-8°C.
Analysis Note
Kontrola
Komórki SK-BR-3 leczone winblastyną.
Purified from rabbit serum by sequential epitope-specific chromatography. The antibody has been negatively preadsorbed using a non-phosphopeptide corresponding to the site of phosphorylation to remove antibody that is reactive with non-phosphorylated Bcl-xL. The final product is generated by affinity chromatography using a Bcl-xL-derived peptide that is phosphorylated at serine 62.
Other Notes
Zastępuje: 04-432
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)